4-(Difluorometoxi)anilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20349.09
B20349.88
B20349.09EA
217
EUR
B20349.09
B20349.88
4-(Difluorometoxi)anilina ≥97%
4-(Difluorometoxi)anilina
Purity: 97%
CAS No.: 22236-10-8
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Flash Point:
Formula:
C₇H₇F₂NO Pto. Ebullición: 231 °C Densidad: 1,286 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085005 Núm. CAS: 22236-10-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |