4-(Trifluorometoxi)anilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
297640025 297640250
ACRO297640025EA 31.4 EUR
ACRO297640025 ACRO297640250
4-(Trifluorometoxi)anilina 99%
4-(Trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₆F₃NO
Pto. Ebullición: 83…85 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,31 g/cm³
Pto. de inflamación: 80 °C
Número MDL: MFCD00041314
Núm. CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %