4-Amino-3-fluorofenol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26084.MD
H26084.03
H26084.MDEA
74.9
EUR
H26084.MD
H26084.03
4-Amino-3-fluorofenol 96%
4-Amino-3-fluorofenol
Purity: 96%
CAS No.: 399-95-1
Molecular Formula: C6H6FNO
Formula Weight: 127.12
Melting Point: 137-140°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00077452
Formula:
C₆H₆FNO Pto. de fusión: 137…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077452 Núm. CAS: 399-95-1 EINECS: 402-230-0 UN: 3077 ADR: 9,III |