2-Amino-4-fluorofenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Fluoro-2-hydroxyaniline
H26165.03
H26165.06
H26165.03EA
55.4
EUR
H26165.03
H26165.06
2-Amino-4-fluorofenol 97%
2-Amino-4-fluorofenol
Purity: 97%
CAS No.: 399-97-3
Molecular Formula: C6H6FNO
Formula Weight: 127.12
Melting Point: 138-141°
MDL No.: MFCD00077451
Formula:
C₆H₆FNO Pto. de fusión: 138…141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077451 Núm. CAS: 399-97-3 EINECS: None |