1,2-Difluoro-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1926-250G
D1926-25G
TCIAD1926-250GEA
201
EUR
TCIAD1926-250G
TCIAD1926-25G
1,2-Difluoro-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2-Difluoro-4-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃F₂NO₂ Pto. Ebullición: 78°C Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 80°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007198 Núm. CAS: 369-34-6 EINECS: 206-718-2 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |