3-(Trifluorometoxi)fenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20196.03
B20196.06
B20196.03EA
33.2
EUR
B20196.03
B20196.06
3-(Trifluorometoxi)fenol ≥98%
3-(Trifluorometoxi)fenol
Purity: 98%
CAS No.: 827-99-6
Molecular Formula: C7H5F3O2
Formula Weight: 178.11
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 68-69°/12mm
Beilstein Reference: 1868036
MDL No.: MFCD00040987
Formula:
C₇H₅F₃O₂ Pto. Ebullición: 68…69 °C (12 mmHg) Densidad: 1,379 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040987 Núm. CAS: 827-99-6 |