4-(Trifluorometoxi)fenol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
306040010 306040050
ACRO306040010EA 30.2 EUR
ACRO306040010 ACRO306040050
4-(Trifluorometoxi)fenol 98%
4-(Trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 1,37 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040988
Núm. CAS: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %