2-(Trifluorometoxi)tiofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
L19911.03
L19911.06
L19911.03EA
80.6
EUR
L19911.03
L19911.06
2-(Trifluorometoxi)tiofenol ≥99%
2-(Trifluorometoxi)tiofenol
Purity: 99%
CAS No.: 175278-01-0
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4768
Boiling Point: 53-55°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00052320
Formula:
C₇H₅F₃OS MW: 194,18 g/mol Pto. Ebullición: 53…55 °C (15 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052320 Núm. CAS: 175278-01-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)