3-(Trifluorometoxi)tiofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluorometoxi)bencenotiol
L19912.03 L19912.06
L19912.03EA 93.6 EUR
L19912.03 L19912.06
3-(Trifluorometoxi)tiofenol ≥98%
3-(Trifluorometoxi)tiofenol
Purity: 98% CAS No.: 220239-66-7 Molecular Formula: C7H5F3OS Formula Weight: 194.18 Refractive Index: 1.4770
Formula: C₇H₅F₃OS
MW: 194.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320799
Núm. CAS: 220239-66-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III