4-(Trifluorometoxi)tiofenol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L18674.03
L18674.06
L18674.03EA
59.7
EUR
L18674.03
L18674.06
4-(Trifluorometoxi)tiofenol 95%
4-(Trifluorometoxi)tiofenol
Purity: 95%
CAS No.: 169685-29-4
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4750
Boiling Point: 64-66°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00052312
Formula:
C₇H₅F₃OS Pto. Ebullición: 64…66 °C (15 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052312 Núm. CAS: 169685-29-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |