Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
A15467.03 A15467.06 A15467.14
A15467.03EA 28.4 EUR
A15467.03 A15467.06 A15467.14
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 94108-56-2 Molecular Formula: C7H4ClF3O3S Formula Weight: 260.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 120-122°/15mm Beilstein Reference: 7641524 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042408
Formula: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260,62 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,536
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042408
Núm. CAS: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8,II