1,2-Dimetoxi-4-fluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
A17936.06
A17936.14
A17936.06EA
49.7
EUR
A17936.06
A17936.14
1,2-Dimetoxi-4-fluorobenceno ≥98%
1,2-Dimetoxi-4-fluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 398-62-9
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.16
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 120-123°/45mm
Beilstein Reference: 2441600
MDL No.: MFCD00012201
Formula:
C₈H₉FO₂ MW: 156,16 g/mol Pto. Ebullición: 120…123 °C (45 mmHg) Densidad: 1,171 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012201 Núm. CAS: 398-62-9 |