1,3-Dimetoxi-5-fluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
B24810.06
B24810.14
B24810.22
B24810.06EA
53.9
EUR
B24810.06
B24810.14
B24810.22
1,3-Dimetoxi-5-fluorobenceno ≥98%
1,3-Dimetoxi-5-fluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 52189-63-6
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.16
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5025
Boiling Point: 86-88°/7mm
MDL No.: MFCD00012445
Formula:
C₈H₉FO₂ MW: 156,16 g/mol Pto. Ebullición: 86…88 °C (7 mmHg) Densidad: 1,170 Pto. de inflamación: 91 °C (196 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012445 Núm. CAS: 52189-63-6 |