1-Fenoxi-4-fluorobenceno 99%, barras
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B21380.06
B21380.14
B21380.22
B21380.06EA
37.8
EUR
B21380.06
B21380.14
B21380.22
1-Fenoxi-4-fluorobenceno 99%, barras
1-Fenoxi-4-fluorobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 330-84-7
Molecular Formula: C12H9FO
Formula Weight: 188.20
Refractive Index: 1.5570
Formula:
C₁₂H₉FO MW: 188,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055239 Núm. CAS: 330-84-7 EINECS: 206-357-0 |