3-Cloro-4-fluorotiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Cloro-4-fluorobencenotiol
A10856.03
A10856.06
A10856.14
A10856.03EA
76.2
EUR
A10856.03
A10856.06
A10856.14
3-Cloro-4-fluorotiofenol ≥97%
3-Cloro-4-fluorotiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 60811-23-6
Molecular Formula: C6H4ClFS
Formula Weight: 162.61
Boiling Point: 68-70°/2mm
MDL No.: MFCD00052938
Formula:
C₆H₄ClFS MW: 162.61 g/mol Pto. Ebullición: 68…70 °C (2 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052938 Núm. CAS: 60811-23-6 |