2-Cloro-4-fluorotiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Cloro-4-fluorobencenotiol
A13498.03
A13498.06
A13498.03EA
63
EUR
A13498.03
A13498.06
2-Cloro-4-fluorotiofenol ≥97%
2-Cloro-4-fluorotiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 175277-99-3
Molecular Formula: C6H4ClFS
Formula Weight: 162.61
Refractive Index: 1.5670
Boiling Point: 86-88°/15mm
MDL No.: MFCD00052936
Formula:
C₆H₄ClFS MW: 162.61 g/mol Pto. Ebullición: 86…88 °C (15 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052936 Núm. CAS: 175277-99-3 |