Pentafluorotiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22323.06
B22323.14
B22323.22
B22323.06EA
95.9
EUR
B22323.06
B22323.14
B22323.22
Pentafluorotiofenol ≥97%
Pentafluorotiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 771-62-0
Molecular Formula: C6HF5S
Formula Weight: 200.13
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Stench
Melting Point: -24°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1876292
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00004828
Formula:
C₆HF₅S Pto. Ebullición: 143 °C Pto. de fusión: –24 °C Densidad: 1,572 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004828 Núm. CAS: 771-62-0 EINECS: 212-236-3 UN: 2920 ADR: 8,II |