Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
357490010 357490050 357490250
ACRO357490010EA 24.8 EUR
ACRO357490010 ACRO357490050 ACRO357490250
Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
Pto. Ebullición: 101…102 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,581 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042481
Núm. CAS: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)