Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14639.06 A14639.14 A14639.22
A14639.06EA 67.8 EUR
A14639.06 A14639.14 A14639.22
Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 13918-92-8 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5187 Boiling Point: 236-237° Beilstein Reference: 2970373 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042481
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
Pto. Ebullición: 236…237 °C
Densidad: 1,581
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042481
Núm. CAS: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8,II