Cloruro de 2,6-difluorobencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A13595.03 A13595.06 A13595.14
A13595.03EA 68 EUR
A13595.03 A13595.06 A13595.14
Cloruro de 2,6-difluorobencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 2,6-difluorobencenosulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 60230-36-6 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 127-130°/6.5mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00085004
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212.6 g/mol
Pto. Ebullición: 127…130 °C (6.5 mmHg)
Densidad: 1.568
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085004
Núm. CAS: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8 II