Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
375780010 375780050
ACRO375780010EA 33.2 EUR
ACRO375780010 ACRO375780050
Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Pto. Ebullición: 140…142 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 26 °C
Densidad: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042285
Núm. CAS: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)