Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14181.03 A14181.06 A14181.14
A14181.03EA 29 EUR
A14181.03 A14181.06 A14181.14
Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 2905-21-7 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: 27-32° Boiling Point: 246-247° Beilstein Reference: 2093979 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042285
Formula: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Pto. Ebullición: 246…247 °C
Pto. de fusión: 27…32 °C
Densidad: 1,470
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042285
Núm. CAS: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II