Cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
L17816.03
L17816.06
L17816.03EA
45.6
EUR
L17816.03
L17816.06
Cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 145758-05-0
Molecular Formula: C6H3ClF2O2S
Formula Weight: 212.60
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 105°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00153120
Formula:
C₆H₃ClF₂O₂S MW: 212,6 g/mol Pto. Ebullición: 105 °C (15 mmHg) Densidad: 1,586 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153120 Núm. CAS: 145758-05-0 UN: 3265 ADR: 8,II |