Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A13140.03 A13140.06
A13140.03EA 32.8 EUR
A13140.03 A13140.06
Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 701-27-9 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Melting Point: 7° Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 2091631 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042286
Formula: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Pto. Ebullición: 231…232 °C
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1,463
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042286
Núm. CAS: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8,II