Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
119350250 119351000
ACRO119350250EA 59.8 EUR
ACRO119350250 ACRO119351000
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Pto. Ebullición: 95…96 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 29…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007438
Núm. CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %