Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L07299.14 L07299.22
L07299.14EA 73.5 EUR
L07299.14 L07299.22
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 349-88-2 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 86-87°/1mm Beilstein Reference: 2091633 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007438
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Pto. Ebullición: 86…87 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 35…38 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007438
Núm. CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II