Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
147110250 147110050
ACRO147110250EA 263 EUR
ACRO147110250 ACRO147110050
Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo 99%
Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo
Formula: C₆ClF₅O₂S
MW: 266,58 g/mol
Pto. Ebullición: 211 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,796 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007427
Núm. CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %