Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A17676.03
A17676.06
A17676.14
A17676.03EA
26.9
EUR
A17676.03
A17676.06
A17676.14
Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo
Purity: 98+%
CAS No.: 832-53-1
Molecular Formula: C6ClF5O2S
Formula Weight: 266.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 2142325
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007427
Formula:
C₆ClF₅O₂S MW: 266,58 g/mol Pto. Ebullición: 210…211 °C Densidad: 1,796 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007427 Núm. CAS: 832-53-1 EINECS: 212-620-0 UN: 3265 ADR: 8,II |