Cloruro de 4-iodobenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
412390250 412390050
ACRO412390250EA 207 EUR
ACRO412390250 ACRO412390050
Cloruro de 4-iodobenzoilo 98%
Cloruro de 4-iodobenzoilo
Formula: C₇H₄ClIO
Pto. Ebullición: 100 °C (0,7 mmHg)
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001058
Núm. CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)