Cloruro de 4-iodobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B25388.06 B25388.14 B25388.22
B25388.06EA 44.9 EUR
B25388.06 B25388.14 B25388.22
Cloruro de 4-iodobenzoilo ≥98%
Cloruro de 4-iodobenzoilo
Purity: 98% CAS No.: 1711-02-0 Molecular Formula: C7H4ClIO Formula Weight: 266.47 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 120-121°/1mm Beilstein Reference: 774718 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001058
Formula: C₇H₄ClIO
Pto. Ebullición: 120…121 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 61…65 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001058
Núm. CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,II