2-Iodobenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L07650.14
L07650.06
L07650.14EA
164
EUR
L07650.14
L07650.06
2-Iodobenzoato de etilo ≥98%
2-Iodobenzoato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 1829-28-3
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.08
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 163-165°/23mm
MDL No.: MFCD00051796
Formula:
C₉H₉IO₂ Pto. Ebullición: 163…165 °C (23 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051796 Núm. CAS: 1829-28-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...