2-Iodobenzoato de metilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
249830250 249831000
ACRO249830250EA 80.9 EUR
ACRO249830250 ACRO249831000
2-Iodobenzoato de metilo 99+%
2-Iodobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇IO₂
Pto. Ebullición: 272…274 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,73 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016351
Núm. CAS: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %