2-Iodobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
A13204.09 A13204.18
A13204.09EA 29.5 EUR
A13204.09 A13204.18
2-Iodobenzoato de metilo ≥98%
2-Iodobenzoato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 610-97-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6040 Boiling Point: 274° Beilstein Reference: 2206859 MDL No.: MFCD00016351
Formula: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Pto. Ebullición: 274 °C
Densidad: 1.730
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016351
Núm. CAS: 610-97-9
EINECS: 210-243-6