4-Iodobenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
A14570.09 A14570.18 A14570.30
A14570.09EA 53.4 EUR
A14570.09 A14570.18 A14570.30
4-Iodobenzoato de etilo ≥98%
4-Iodobenzoato de etilo
Purity: 98% CAS No.: 51934-41-9 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5880 Boiling Point: 283° Beilstein Reference: 2208568 MDL No.: MFCD00017344
Formula: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Pto. Ebullición: 283 °C
Densidad: 1,660
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017344
Núm. CAS: 51934-41-9
EINECS: 429-550-3