4-Iodobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
414460250 414461000 414460050
ACRO414460250EA 101 EUR
ACRO414460250 ACRO414461000 ACRO414460050
4-Iodobenzoato de metilo 98%
4-Iodobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇IO₂
Pto. Ebullición: 276 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113…117 °C
Densidad: 2,02 g/cm³ (10 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016353
Núm. CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
GC ≥97.5 %