4-Iodobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
A19342.09 A19342.18 A19342.30
A19342.09EA 46 EUR
A19342.09 A19342.18 A19342.30
4-Iodobenzoato de metilo ≥98%
4-Iodobenzoato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 619-44-3 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00016353
Formula: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Pto. Ebullición: 276
Pto. de fusión: 114…116 °C
Densidad: 2.02 g/cm³ (10 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016353
Núm. CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1