Ácido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico, (max. 1 mol H₂O) 99% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23405.06
B23405.14
B23405.06EA
58.4
EUR
B23405.06
B23405.14
Ácido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico, (max. 1 mol H₂O) 99% (dry weight)
Ácido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 3119-15-1
Molecular Formula: C7H4I3NO2
Formula Weight: 514.83
Melting Point: ca 196° dec.
MDL No.: MFCD00007681
Formula:
C₇H₄I₃NO₂ Pto. Ebullición: 459 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 196 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007681 Núm. CAS: 3119-15-1 EINECS: 221-493-0 |