Isocianato de 4-iodofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Iodophenylisocyanate
L16000.03 L16000.06
L16000.03EA 40.6 EUR
L16000.03 L16000.06
Isocianato de 4-iodofenilo ≥97%
Isocianato de 4-iodofenilo
Purity: 97% CAS No.: 15845-62-2 Molecular Formula: C7H4INO Formula Weight: 245.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Melting Point: 43-47° Boiling Point: 84°/5mm Beilstein Reference: 2716151 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013875
Formula: C₇H₄INO
MW: 245.02 g/mol
Pto. Ebullición: 84 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 43…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013875
Núm. CAS: 15845-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III