Isotiocianato de 4-iodofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Iodo-4-isotiocianatobenceno
L12583.09
L12583.04
L12583.09EA
133
EUR
L12583.09
L12583.04
Isotiocianato de 4-iodofenilo ≥97%
Isotiocianato de 4-iodofenilo
Purity: 97%
CAS No.: 2059-76-9
Molecular Formula: C7H4INS
Formula Weight: 261.09
Odour: Pungent
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 2412143
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041091
Formula:
C₇H₄INS MW: 261.09 g/mol Pto. Ebullición: 296 Pto. de fusión: 74…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041091 Núm. CAS: 2059-76-9 UN: 2923 ADR: 8 III |