3-Iodo-4-nitroanísol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
326320050 326320250
ACRO326320050EA 96 EUR
ACRO326320050 ACRO326320250
3-Iodo-4-nitroanísol 97%
3-Iodo-4-nitroanísol
Formula: C₇H₆INO₃
Pto. de fusión: 68…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320682
Núm. CAS: 214279-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96.0 %