4-Iodo-3-nitroanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Iodo-4-methoxy-2-nitrobenzene
L11714.06
L11714.14
L11714.06EA
77
EUR
L11714.06
L11714.14
4-Iodo-3-nitroanísol ≥98%
4-Iodo-3-nitroanísol
Purity: 98+%
CAS No.: 58755-70-7
Molecular Formula: C7H6INO3
Formula Weight: 279.04
Melting Point: 60-63°
Beilstein Reference: 2365592
Formula:
C₇H₆INO₃ Pto. de fusión: 60…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024195 Núm. CAS: 58755-70-7 |