1-Iodo-2,4-dinitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dinitroiodobenzene, 1,3-Dinitro-4-iodobenzene
B23659.06 B23659.14
B23659.06EA 70.6 EUR
B23659.06 B23659.14
1-Iodo-2,4-dinitrobenceno ≥98%
1-Iodo-2,4-dinitrobenceno
Purity: 98% CAS No.: 709-49-9 Molecular Formula: C6H3IN2O4 Formula Weight: 294.01 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 1113584
Formula: C₆H₃IN₂O₄
MW: 294,01 g/mol
Pto. de fusión: 87…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039738
Núm. CAS: 709-49-9
EINECS: 211-908-3