4-Iodofenetol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21644.14
B21644.06
B21644.14EA
293
EUR
B21644.14
B21644.06
4-Iodofenetol ≥97%
4-Iodofenetol
Purity: 97%
CAS No.: 699-08-1
Molecular Formula: C8H9IO
Formula Weight: 248.06
Flash Point:
Formula:
C₈H₉IO Pto. Ebullición: 133…134 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: 26…29 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061124 Núm. CAS: 699-08-1 |