1,3-Dimetoxi-4-iodobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyiodobenzene
L19420.03
L19420.06
L19420.03EA
19.9
EUR
L19420.03
L19420.06
1,3-Dimetoxi-4-iodobenceno ≥97%
1,3-Dimetoxi-4-iodobenceno
Purity: 97%
CAS No.: 20469-63-0
Molecular Formula: C8H9IO2
Formula Weight: 264.06
Flash Point:
Formula:
C₈H₉IO₂ Pto. Ebullición: 135 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 37…41 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059268 Núm. CAS: 20469-63-0 |