Azobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
401540500 401542500
ACRO401540500EA 135 EUR
ACRO401540500 ACRO401542500
Azobenceno 98%
Azobenceno
Formula: C₁₂H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 66…69 °C
Densidad: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003022
Núm. CAS: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,00948
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %