Azobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10425.14
A10425.22
A10425.36
A10425.14EA
60.2
EUR
A10425.14
A10425.22
A10425.36
Azobenceno ≥97%
Azobenceno
Purity: 97+%
CAS No.: 103-33-3
Molecular Formula: C12H10N2
Formula Weight: 182.23
Melting Point: 65-69°
Boiling Point: 293°
Merck Reference: 14,917
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003022
Formula:
C₁₂H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 293 °C Pto. de fusión: 65…69 °C Densidad: 1,203 Pto. de inflamación: 140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003022 Núm. CAS: 103-33-3 EINECS: 203-102-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,917 |