Azobenceno 98%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
424633-25G 424633-5G
424633-25GEA 341 EUR
424633-25G 424633-5G
Azobenceno 98%, Sigma-Aldrich®
Azobenceno
Formula: C₁₂H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 65…68 °C
Densidad: 1,09 g/ml (25 °C) (lit.)
Pto. de inflamación: 100 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00003022
Núm. CAS: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,00948
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a5f45b1d83992325eab6ac608a29b7e4cc40073&vid=aded3940b8e2eae1f8b02939cc835c72f7c4a4da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Form) Crystals or Crystals with Chunk(s) or Crystalline Chunks
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 77.1 - 81.1%
Nitrogen 15.0 - 15.8%
Purity (GC) ≥97.5%