4-Amino-N,N-dimetilanilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimetilbenceno-p-diamina, N,N-Dimetilbenceno-1,4-diamina
408460050 408460250 408461000 408465000
ACRO408460050EA 45.5 EUR
ACRO408460050 ACRO408460250 ACRO408461000 ACRO408465000
4-Amino-N,N-dimetilanilina 97%
4-Amino-N,N-dimetilanilina
Formula: C₈H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 35 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007860
Núm. CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,33280
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to black Fused mass or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %