4-Amino-N,N-dimetilanilina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimetilbenceno-p-diamina, N,N-Dimetilbenceno-1,4-diamina
A15962.0B A15962.18 A15962.30
A15962.0BEA 647 EUR
A15962.0B A15962.18 A15962.30
4-Amino-N,N-dimetilanilina 96%
4-Amino-N,N-dimetilanilina
Purity: 96% CAS No.: 99-98-9 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 262° Beilstein Reference: 508105 Merck Reference: 14,3254 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007860
Formula: C₈H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 262 °C
Pto. de fusión: 34…38 °C
Densidad: 1,09
Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007860
Núm. CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,3254