3-(Dimetilamino)fenol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Dimethyl-3-hydroxyaniline, 3-Dimethylaminophenol
115860250 115861000 115865000
ACRO115860250EA 69.8 EUR
ACRO115860250 ACRO115861000 ACRO115865000
3-(Dimetilamino)fenol 97%
3-(Dimetilamino)fenol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 80…85 °C
Pto. de inflamación: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002264
Núm. CAS: 99-07-0
EINECS: 202-727-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
GC Xylene isomers plus Ethylbenzene (Ethylbenzene not to exceed 25%)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %